Documents
8.01969
Sigma-Aldrich
1-Bromooctane
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Bromooctane, Octyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
203-912-9
Pression de vapeur
0.47 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Puissance
4984 mg/kg LD50, oral (Rat)
8880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
201-202 °C/1013 mbar
Pf
-55 °C
Température de transition
flash point 80 °C
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
Clé InChI
VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.114
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup