Documents
8.00605
Sigma-Aldrich
Propionic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Propionic acid, Methyl acetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-176-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
485 °C (DIN 51794)
Puissance
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.1-12 % (v/v)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
140.7-141.4 °C/1013 hPa
Pf
-20 °C
Température de transition
flash point 50.5 °C
Densité
0.993 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Clé InChI
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.994
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Protocoles
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.