Unfortunately, this product has not been tested for use in cell culture. The suitability will need to be determined by the end-user.
8.00457
Butyric acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Butyric acid
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.56 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
425 °C
Puissance
2940 mg/kg LD50, oral (Rat)
509 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2-12.3 % (v/v)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
162-165 °C/1013 mbar
Pf
-8--5 °C
Température de transition
flash point 69 °C
Densité
0.96 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.956 - 0.958
Water (K. F.): ≤ 0.2 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
-
Can we use it in cell culture, in Caco2 cell line?