Principaux documents
8.00399
Sigma-Aldrich
Myristic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Myristic acid, Tetradecanoic acid
100 G
34,20 €
1 KG
51,40 €
50 KG
850,00 €
34,20 €
Date d'expédition estimée le12 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
34,20 €
1 KG
51,40 €
50 KG
850,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)12COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
208-875-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
34,20 €
Date d'expédition estimée le12 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
326 °C/1013 hPa
Pf
52-56 °C
Température de transition
flash point >165 °C
Solubilité
1.07 mg/L
Densité
0.8622 g/cm3 at 54 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable