Principaux documents
8.00239
Sigma-Aldrich
Benzyl cinnamate
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzyl cinnamate, Benzyl trans-3-phenylpropenoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-109-3
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Puissance
5530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
350 °C/1013 hPa
Pf
34 °C
Température de transition
flash point 180 °C
Solubilité
<10 mg/L
Densité
1.109 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
Clé InChI
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 33 °C
Melting range (upper value): ≤ 36 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
180 °C