71003-M
Nova Taq DNA Polymerase
Ultrapure recombinant enzyme for dependable PCR amplification
Synonyme(s) :
DNA Polymerase
73,40 €
Date d'expédition estimée le06 février 2025Détails
About This Item
73,40 €
Date d'expédition estimée le06 février 2025Détails
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
liquid
Utilisation
sufficient for 2000 reactions
sufficient for 400 reactions
sufficient for 80 reactions
Caractéristiques
dNTPs included: no
hotstart: no
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
Technique(s)
PCR: suitable
Entrée
purified DNA
Température de stockage
−20°C
Description générale
Source: Recombinant Thermus aquaticus DNA polymerase expressed in E. coli
Concentration: 5.0 U/μl
Purity: 95% homogeneous by SDS-PAGE
Endonuclease: None detected
Amplification effiency: Functional PCR
Storage: –20°C
Application
NovaTaq DNA Polymerase can be used in standard polymerase chain reaction (PCR) amplification protocols. It is also suitable for colony PCR for screening bacterial colonies.
Caractéristiques et avantages
- Higher yield and PCR specificity
- Improved low-copy target amplification
- Amplification of target sequences up to 5 kb
- Ambient temperature setup compatible with automation
- Ideal for quantitative and high-throughput applications
Composants
•1 or 2 or 7 × 1.5 ml10X NovaTaq Buffer with MgCl₂
•1 or 2 or 7 × 1.5 ml10X NovaTaq Buffer without MgCl₂
•1 or 2 or 7 × 1.5 ml25 mM MgCl₂
Avertissement
Définition de l'unité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)