70099-M
T4 DNA Polymerase, LIC-qualified - Novagen
Novagen′s T4 DNA Polymerase has been qualified for ligation-independent cloning using a unique assay to verify its performance.
Synonyme(s) :
T4 Polymerase
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
molecular cloning: suitable
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Composants
•500 µl10X T4DNA Polymerase Buffer
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)