693023
Zwittergent® 3-16 Detergent
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range.
Synonyme(s) :
n-Hexadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Nombre d'agrégation
155
Couleur
white
CMC
10 - 60 μM
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C21H45NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22(2,3)20-18-21-26(23,24)25/h4-21H2,1-3H3
Clé InChI
TUBRCQBRKJXJEA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup