Principaux documents
684274
Sigma-Aldrich
β1,2-Xylosidase, Xanthomonas sp.
Synonyme(s) :
β1,2-Xylosidase, Xanthomonas sp., β-D-Xylanxylohydrolase
500 MI.U.
522,00 €
522,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Changer de vue
500 MI.U.
522,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.54
522,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Forme
liquid
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥10 units/mL
≥20 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Activité étrangère
β-N-acetylglucosaminidase, α-fucosidase, α- and β-galactosidase, α-mannosidase, proteases, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Native β1,2-Xylosidase from Xanthomonas species. Catalyzes the hydrolysis of terminal xylose β1,2-linked to the β-mannose of N-linked oligosaccharides. Enzyme requires removal of α1,3-linked mannose. Enzyme requires 5 mM calcium chloride in reaction buffer for full activity.
Note: 1 mU = 1 milliunit.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme that will release 1 nmol of methylumbelliferone from 4-methylumbelliferyl-7-β-D-xyloside per min at 37°C, pH 5.0.
Forme physique
In 25 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7.5.
Reconstitution
Following initial use, refrigerate (4°C).
Autres remarques
Reese, A.J. and Doening, T.L. 2003. Mol. Microbiol.50, 1401.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable