Principaux documents
681641
Sigma-Aldrich
Wee1 Inhibitor II
The Wee1 Inhibitor II, also referenced under CAS 622855-50-9, controls the biological activity of Wee1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Wee1 Inhibitor II, 6-Butyl-4-(2-chlorophenyl)-9-hydroxypyrrolo[3,4-c]carbazole-1,3-(2H,6H)-dione
1 MG
205,00 €
205,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Changer de vue
1 MG
205,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H19ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
205,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
brown
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(cccc1)c2c3c(c4c([n](c5c4cc(cc5)O)CCCC)c2)[c]([nH][c]3=O)=O
InChI
1S/C24H19ClN2O3/c1-2-3-10-27-18-9-8-13(28)11-16(18)20-19(27)12-15(14-6-4-5-7-17(14)25)21-22(20)24(30)26-23(21)29/h4-9,11-12,28H,2-3,10H2,1H3,(H,26,29,30)
Clé InChI
HLSZACLAFZWCCS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A pyrrolocarbazole compound that acts as a potent, ATP-binding site-targeting inhibitor of Wee1 (IC50 = 59 nM) with a ~590-fold selectivity over the related checkpoint kinase Chk1 (IC50 = 35 µM).
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
Wee1
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 59 nM against Wee1
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Autres remarques
Palmer, B.D., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 4896.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable