65066-M
Hematoxylin Gill II
Harleco® (For Microscopy (contains ethylene glycol, Aluminum sulphate))
Synonyme(s) :
H&E stain
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Harleco® (For Microscopy (contains ethylene glycol, Aluminum sulphate))
Pf
-0.1 °C
Densité
1.22 g/cm3
λmax
545-560 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Same as Gill I but double the strength. May be used for progressive or regressive staining in cytology and histology.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable