As per the instructions located on page 1 of the Instructions for Use, the stain buffer mix is prepared by combining 50 ml of the Wright Giemsa Fucillo stain with 250 ml of buffer. Depending on user preference, the pH of the buffer should be either pH 6.4 or 6.8. It is conceivable that some users might prefer a slightly more alkaline pH buffer. The stain buffer mixture should remain effective for at least 3 hours, but it is possible that it might remain effective for as long as 24 hours or perhaps slightly longer. When the stain quality begins to deteriorate, the stain buffer mix should be replaced.
64571-M
Wright-Giemsa Fuccillo Stain Modification
Harleco®, suitable for hematology
Synonyme(s) :
Hematology Stain, Hematology Solutions
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Harleco®
Pf
-98 °C
Densité
0.791 g/cm3
λmax
520-530 nm (Eosin)
640-650 nm (Azure)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
hematology ((contains Methanol))
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Polychromatic stain for peripheral blood and bone marrow smears. Used for red blood cell morphology and white blood cell differentiation.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
-
What is the mixture of stain to buffer for the Wright Giemsa Fucillo solution?