Principaux documents
WG16
Sigma-Aldrich
Wright-Giemsa Stain, Modified
Wright-Giemsa Stain, Modified
500 ML
98,30 €
98,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
98,30 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116121
eCl@ss :
42039003
Nomenclature NACRES :
NA.47
98,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solution
Niveau de qualité
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
pH
6.7-6.9
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
When blood films are stained using Wright-Giemsa Stain, the white blood cell nucleus and cytoplasm take on the characteristic blue or pink coloration. The combination of purified eosin and thiazine dyes in the product eliminates inconsistent staining and yields reproducible chromogenic responses.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
FIP200 is required for the cell-autonomous maintenance of fetal hematopoietic stem cells
Liu F, et al.
Blood (2010)
Inhibition of CRL-NEDD8 pathway as a new approach to enhance ATRA-induced differentiation of acute promyelocytic leukemia cells
Liu S, et al.
International Journal of Medical Sciences, 15(7), 674-674 (2018)
Shuyuan Liu et al.
International journal of medical sciences, 15(7), 674-681 (2018-06-19)
The cullin-RING ligase (CRL)-NEDD8 pathway maintains essential cellular processes, including cell cycle progression, apoptosis, autophagy, DNA repair, antigen processing and signal transduction. Growing evidence demonstrates that the alteration of the CRL-NEDD8 pathway in some cancers constitutes an attractive target for
Limor Shtoots et al.
Neurobiology of learning and memory, 154, 12-21 (2017-10-01)
Previous studies indicate that individuals exposed to stress in juvenility are more prone to suffer from stress-related psychopathologies in adulthood. Evidence suggests that exposure to enriched environment (EE) conditions alleviates juvenile stress (JVS) effects. Exposure to stress has been found
Zhenfan Yang et al.
Science translational medicine, 8(368), 368ra172-368ra172 (2016-12-09)
Non-small-cell lung cancer patients with activating mutations in epidermal growth factor receptor (EGFR) respond to EGFR tyrosine kinase inhibitor (TKI) treatment. Nevertheless, patients often develop central nervous system (CNS) metastases during treatment, even when their extracranial tumors are still under
Questions
  1. What is the preservation process for slides stained with the Wright-Giemsa stain if they cannot be viewed immediately?
    1 answer
    1. the Wright Giemsa Modified solution is intended for staining peripheral blood or bone marrow smears, without mention of staining tissue sections. If staining smears, simply complete the staining procedure as directed in the IFU, then store the dried slides in a slide folder or box without coverslipping, as coverslipping is not recommended and is not a common practice in hospital settings.
      For long-term storage, slides are typically stored in slide file cabinets, and oil immersion is usually not required. However, if slides need to be viewed under oil immersion, a coverslip can be placed atop the stained slide, and once viewed, the coverslip can be removed and discarded. Any excess oil can be absorbed using a Kimwipe or tissue paper without wiping, as wiping may remove stained cells from the slide.
      Although no formal studies have been conducted to determine the longevity of stained slides, it is expected that the staining should be adequate for several weeks or months. For longer retention, it is suggested to take pictures of several fields from the slides for archival purposes.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review