Principaux documents
620G
Sigma-Aldrich
Giemsa Stain Solution Original Azure Blend
Harleco® (Original Azure Blend Type For Microscopy (contains Methanol))
Synonyme(s) :
Hematology Stain, Hematology Solutions
About This Item
Code UNSPSC :
41116121
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Harleco® (Original Azure Blend Type For Microscopy (contains Methanol))
λmax
520-530 nm (Eosin)
635-645 nm (Azure)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
histology
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Description générale
HARLECO® Specially formulated for staining G-bands of chromosomes in genetic studies. Can also be used with Wright Stain for blood and bone marrow staining
Application
HARLECO® Specially formulated for staining G-bands of chromosomes in genetic studies. Can also be used with Wright Stain for blood and bone marrow staining
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Specially formulated for staining G-bands of chromosomes in genetic studies. Can also be used with Wright Stain for blood and bone marrow staining.
Dilute with 50 volumes of distilled water or buffer for differential hematology staining. Dilute with 25 volumes of pH 6.8 buffer for G-Banding staining procedures.
Informations légales
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)