Principaux documents
6.19117
Sigma-Aldrich
Vanillin
GR
Synonyme(s) :
Vanillin
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)(OH)C6H3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Chaîne SMILES 
O(C)c1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Clé InChI
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N