6.06044
Dichlorométhane
for chromatography
Synonyme(s) :
Chlorure de méthylène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for chromatography
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
Limite d'explosivité
22 %
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
Point d'ébullition
39.8-40 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- A mobile phase component in LC-APPI-MS analysis of six TAG (Triacylglycero) model compounds by non-aqueous reversed-phase chromatography.
- An eluent in the analysis of sulforaphane.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash