Principaux documents
5.89576
Sigma-Aldrich
Pentane
Pentane
≥99%, anhydrous
100 ML
68,80 €
250 ML
82,00 €
1 L
191,00 €
2 L
322,00 €
68,80 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
68,80 €
250 ML
82,00 €
1 L
191,00 €
2 L
322,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.15
Beilstein:
969132
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Nomenclature NACRES :
NA.22
68,80 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.48 (vs air)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Limite d'explosivité
~8.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.358 (lit.)
pb
35-36 °C (lit.)
Pf
−130 °C (lit.)
Densité
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F
Point d'éclair (°C)
-40 °C
Active Filters
  1. PAKISTAN
    • Review 1
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    kindly add country of origin of current stock lot. its convenient for us to before ordering.
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for your review. We encourage customers who experience problems with our products to contact us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.