580566
Tenovin-1
A cell-permeable benzoylthiourea compound that acts as a reversible inhibitor of class III HDAC sirtuins against SirT2 (IC₅₀ = ~ 10 µM).
Synonyme(s) :
Tenovin-1, N-(4- tert-Butylbenzoyl)-Nʹ-(4-acetylaminophenyl)-thiourea, SIRT2 Inhibitor V, N-(4-tert-Butylbenzoyl)-Nʹ-(4-acetylaminophenyl)-thiourea, SIRT2 Inhibitor V
74,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
About This Item
74,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S=C(Nc2ccc(cc2)NC(=O)C)NC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H23N3O2S/c1-13(24)21-16-9-11-17(12-10-16)22-19(26)23-18(25)14-5-7-15(8-6-14)20(2,3)4/h5-12H,1-4H3,(H,21,24)(H2,22,23,25,26)
Clé InChI
WOWJIWFCOPZFGV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable