579002
(Z)-4-Hydroxytamoxifen
≥99% (HPLC), solid, estrogen receptor modulator, Calbiochem
Synonyme(s) :
Tamoxifen, 4-Hydroxy-, (Z)-, (Z)-4-Hydroxytamoxifen, 4-OH-TAM, Estrogen Receptor Signaling Regulator II
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Tamoxifen, 4-Hydroxy-, (Z)-, A cell-permeable, active metabolite of Tamoxifen that acts as a potent inhibitor of PKC. It is more potent than the parent compound and inhibits PKC by modifying its catalytic domain.
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
methanol: 10 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL (heating may be required)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-10-14-23(28)15-11-20)26(21-8-6-5-7-9-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
Clé InChI
DODQJNMQWMSYGS-QPLCGJKRSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PKC
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Ye, Q. and Bodell, W.J. 1996. Carcinogenesis 17, 1747.
Laser, R., et al. 1985. Eur. J. Cancer Clin. Oncol. 21, 985.
Jordan, V.C., et al. 1978. J. Toxicol. Environ. Health 4, 364.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable