Principaux documents
573121
Sigma-Aldrich
SMER28
A cell-permeable quinazoline compound that augments the cytostatic effects of Rapamycin and acts as an autophagy stimulator both in mammalian cultures in vitro and in a Drosophila melanogaster HD model in vivo.
Synonyme(s) :
SMER28, (6-Bromo-4-allylamino)quinazoline, Small- Molecule Enhancer of Rapamycin-28, Autophagy Inducer II, (6-Bromo-4-allylamino)quinazoline, Small-Molecule Enhancer of Rapamycin-28, Autophagy Inducer II
10 MG
171,00 €
171,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
171,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H10BrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
171,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1cc2c(ncnc2NCC=C)cc1
InChI
1S/C11H10BrN3/c1-2-5-13-11-9-6-8(12)3-4-10(9)14-7-15-11/h2-4,6-7H,1,5H2,(H,13,14,15)
Clé InChI
BCPOLXUSCUFDGE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A cell-permeable quinazoline compound that augments the cytostatic effects of Rapamycin (Cat. Nos. 553210 and 553211) in Saccharomyces cerevisiae and acts as an autophagy stimulator both in mammalian cultures in vitro and in a Drosophila melanogaster HD model in vivo. Although SMER28 and Rapamycin do exhibit additive effects on the clearance of cellular autophagy substrates, SMER28 functions independently of Rapamycin by presumably acting on celluar target(s) downstream of the Rapamycin/FKBP12 target, mTOR.
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Tian, Y., et al. 2011. FASEB J.25, 1934.Sarkar, S., et al. 2007. Nat. Chem. Biol.3, 331.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3