572650
SU9516
A cell-permeable 3-substituted indolinone compound that displays anti-proliferative and proapoptotic properties in tumor cells.
Synonyme(s) :
SU9516, 3-[1-(3H-Imidazol-4-yl)-meth-(Z)-ylidene]-5-methoxy-1,3-dihydro-indol-2-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow to orange
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Cdk2/A
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Lane, M.E., et al. 2001. Cancer Res.61, 6170.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable