Principaux documents
567570
Sigma-Aldrich
Spectinomycin, Dihydrochloride, Pentahydrate, Streptomyces sp.
A broad spectrum aminoglycoside antibiotic that contains two glucose moieties. Footprint studies indicate that spectinomycin exerts regional effects on ribosomal structure.
Synonyme(s) :
Spectinomycin, Dihydrochloride, Pentahydrate, Streptomyces sp.
10 G
235,00 €
235,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 G
235,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H24N2O7 · 2HCl · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
235,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Cl-].[N+H2]([C@@H]1[C@H]2O[C@@]3([C@H](O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)[N+H2]C)O)O[C@@H](CC3=O)C)O)C.O.O.O.O.O
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
Clé InChI
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Description générale
A broad spectrum aminoglycoside antibiotic that contains two glucose moieties. Footprint studies indicate that spectinomycin exerts regional effects on ribosomal structure. A resistance gene (aph) which encodes a spectinomycin has been cloned from Legionella pneumophila (disease agent for Legionnaire’s disease) kinase and expressed in E. coli. Potency: ≥500 µg/mg.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
Footprint studies indicate that spectinomycin exerts regional effects on ribosomal structure
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Thompson, P.R., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 14788.
Noah, J., and Wollenzien, P. 1997. Nucleic Acids Symp. Ser. 36, 178.
Suter, T.M., et al. 1997. Antimicrob. Agents Chemother. 41, 1385.
Thom, G., and Prescott, C.D. 1997. Bioorg. Med. Chem. 5, 1081.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable