Principaux documents
S9007
Sigma-Aldrich
Spectinomycine dihydrochloride pentahydrate
potency: ≥603 μg per mg
Synonyme(s) :
Actinospectacin, Actinospectacin dihydrochloride pentahydrate, Spectinomycin, Spectinomycin HCL, Spectinomycin Hydrochloride, Spectinomycin hydrochloride
5 G
82,40 €
25 G
291,00 €
82,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
82,40 €
25 G
291,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H24N2O7 · 2HCl · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.35
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51281666
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
82,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic (inorganic)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
≥603 μg per mg
Conditions de stockage
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Couleur
white to pale buff
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Application(s)
agriculture
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
Clé InChI
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Description générale
Structure chimique : aminoglycoside
Application
La spectinomycine est un antibiotique du type aminocyclitol dérivé de Streptomyces alboniger. Des études ont montré qu′elle peut être utilisée dans un large éventail de situations, notamment pour traiter la cervicite et l′uréthrite gonorrhéales aiguës, pour marquer des couches cellulaires afin de surveiller le devenir des cellules lors du développement de feuilles, pour servir de marqueur de sélection dans des systèmes de transformation liés aux plantes pour des cellules végétales contenant le gène marqueur Spcr, pour étudier des infections des voies respiratoires provoquées par Pasteurella multocida et Mannheimia haemolytica dans du bétail, et pour produire des plantes présentant une déficience en ARN polymérase à codage plastidique sur des milieux MS gélosés. La spectinomycine est également utilisée dans l′amplification de réplicons porteurs de plasmides à nombre réduit de copies. Dans les applications de culture cellulaire, il est recommandé de l′utiliser à une concentration de 7,5 à 20 mg/l.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d′action : La spectinomycine agit en inhibant la synthèse et l′allongement des protéines, en se liant à la sous-unité ribosomale 30S bactérienne et en interférant avec la translocation du peptidyl-ARNt.
Mode de résistance : Une mutation de rpsE, le gène de la protéine ribosomale S5, empêche la liaison de la spectinomycine. Une résistance est également conférée par le gène de l′aminoglycoside-3′-adényltransférase (aadA).
Spectre antimicrobien : La spectinomycine est efficace sur les bactéries à Gram positif et à Gram négatif.
Attention
Les solutions peuvent être conservées entre 2 et 8 °C pendant plusieurs semaines, ou à -20 °C pour des durées plus longues.
Notes préparatoires
Il est recommandé de préparer les solutions mères à une concentration de 10 mg/ml dans de l′eau et de les stériliser par filtration.
Autres remarques
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Amber M Hotto et al.
G3 (Bethesda, Md.), 1(7), 559-570 (2012-03-03)
Noncoding RNAs (ncRNA) are widely expressed in both prokaryotes and eukaryotes. Eukaryotic ncRNAs are commonly micro- and small-interfering RNAs (18-25 nt) involved in posttranscriptional gene silencing, whereas prokaryotic ncRNAs vary in size and are involved in various aspects of gene
Stefan Schwarz et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 53(2), 379-382 (2004-01-20)
Prior to the renewal of spectinomycin licensing for veterinary uses in Germany, 154 Pasteurella multocida and 148 Mannheimia haemolytica strains from respiratory tract infections in cattle were investigated for their MICs of spectinomycin and other antimicrobial agents. The data obtained
Yi-Ywan M Chen et al.
Applied and environmental microbiology, 77(12), 3967-3974 (2011-05-03)
Streptococcus parasanguinis is among the most successful colonizers of the human body. Strain FW213 harbors a 7.0-kb cryptic plasmid, pFW213, with a copy number at 5 to 10 per chromosome. Sequence and functional analyses of pFW213 revealed that the open
Janice Yee Chi Lo et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 67(6), 1422-1426 (2012-02-16)
To undertake laboratory and clinical surveillance of gonococcal antimicrobial susceptibility to various therapeutic agents in Hong Kong, so as to monitor for emerging resistance and to inform on appropriate choice of empirical therapy. Trends in susceptibility of gonococci to ceftriaxone
Laurence Meslet-Cladière et al.
Eukaryotic cell, 10(12), 1670-1678 (2011-10-18)
The green alga Chlamydomonas reinhardtii today is a premier model organism for the study of green algae and plants. Yet the efficient engineering of its nuclear genome requires development of new antibiotic resistance markers. We have recoded, based on codon
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf