566224
3Fax-Peracetyl Neu5Ac
≥98% (NMR), solid, sialytransferase inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Sialyltransferase Inhibitor, 3Fax-Peracetyl Neu5Ac, (1S,2R)-1-((3S,4R,5R,6S)-3-acetamido-4,6-diacetoxy-5-fluoro-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propane-1,2,3-triyl triacetate, 3F ax-Neu5Ac Prodrug
235,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
235,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Sialyltransferase Inhibitor, 3Fax-Peracetyl Neu5Ac, The Sialyltransferase Inhibitor, 3Fax-Peracetyl Neu5Ac controls the biological activity of Sialyltransferase.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
F[C@@H]1[C@@H]([C@H](C([C@@H]([C@@H](COC(C)=O)OC(C)=O)OC(C)=O)OC(C(OC)=O)1OC(C)=O)NC(C)=O)OC(C)=O
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Sialyltransferase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable