551600-M
Quercetin, Dihydrate
A cell-permeable and reversible inhibitor of PIM1 kinase (IC₅₀ = 43 nM), PI 3-K (IC₅₀ = 3.8 µM) and phospholipase A2 (IC₅₀ = 2 µM).
Synonyme(s) :
Quercetin, Dihydrate, 3,3ʹ,4ʹ,5,7-Pentahydroxyflavone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
acetic acid: 1 mg/mL
aqueous base: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
Clé InChI
GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PI 3-kinase
Avertissement
Autres remarques
Howitz, K.T., et al. 2003. Nature425, 191.
Wei, Y.Q., et al. 1994. Cancer Res.54, 4952.
Shibasaki, F., et al. 1993. Biochem. J.289, 227.
Matter, W.F., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Comm.186, 624.
Levy, J., et al. 1984. Biochem. Biophys. Res. Commun.123, 1227.
Graziani, Y., et al. 1983. Eur. J. Biochem.135, 583.
Gschwendt, M., et al. 1983. Biochem. Biophys. Res. Commun. 117, 444.
Ruckstuhl, M., et al. 1979. Biochem. Pharmacol.28, 535.
Beretz, A., et al. 1978. Experientia 34, 1054.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1