539741
PTP1B Inhibitor
PTP1B Inhibitor, CAS 765317-72-4, is a cell-permeable, selective, reversible and non-competitive allosteric inhibitor of PTP1B (IC₅₀ = 4 µM and 8 µM for PTP1B403 and PTP1B298, respectively).
Synonyme(s) :
PTP1B Inhibitor, 3-(3,5-Dibromo-4-hydroxy-benzoyl)-2-ethyl-benzofuran-6-sulfonicacid-(4-(thiazol-2-ylsulfamyl)-phenyl)-amide, PTP Inhibitor XXII
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C26H19Br2N3O7S3/c1-2-21-23(24(32)14-11-19(27)25(33)20(28)12-14)18-8-7-17(13-22(18)38-21)41(36,37)30-15-3-5-16(6-4-15)40(34,35)31-26-29-9-10-39-26/h3-13,30,33H,2H2,1H3,(H,29,31)
Clé InChI
SXKBTDJJEQQEGE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PTP1B403
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable