539137
Protease Inhibitor Cocktail V
EDTA-Free, lyophilized, A cocktail of four protease inhibitors for the inhibition of serine, cysteine, but not metalloproteases.
Synonyme(s) :
EDTA free Protease inhibitor
58,20 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
About This Item
58,20 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Protease Inhibitor Cocktail Set V, EDTA-Free, A cocktail of four protease inhibitors for the inhibition of serine, cysteine, but not metalloproteases.
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Actions biochimiques/physiologiques
Serine and cysteine proteases, but not metalloproteases
Avertissement
Reconstitution
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3