539138
Protease Inhibitor Cocktail VII
liquid, for the inhibition of serine proteases, cysteine proteases, aspartic proteases and thermolysin-like proteases and aminopeptidases. Recommended for purification of proteins containing His•Tag sequences.
Synonyme(s) :
Protease inhibitor
452,00 €
Date d'expédition estimée le20 juin 2025Détails
About This Item
452,00 €
Date d'expédition estimée le20 juin 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Protease Inhibitor Cocktail Set VII, Protease Inhibitor Cocktail Set VII contains five protease inhibitors with broad specificity. Recommended for purification of proteins containing His•Tag sequences.
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
This product is provided as a single vial or as a set of 5 vials. Each vial contains 1 ml of protease inhibitor cocktail solubilized in DMSO with the following components:
Spécificité
Avertissement
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C