5.38763
CD38 Inhibitor
≥98% (HPLC), solid, CD38 inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
CD38 Inhibitor, Compound 78c, CD38i_78c, 78c, Cluster of Differentiation 38 Inhibitor
231,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
About This Item
231,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
CD38 Inhibitor,
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light brown to brown
white to light brown
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1cncc1c2cc3c(cc2)N(C(=O)C=C3N[C@@H]4CC[C@H](CC4)OCCOC)C
InChI
1S/C22H27N3O3S/c1-25-20-8-3-15(21-13-23-14-29-21)11-18(20)19(12-22(25)26)24-16-4-6-17(7-5-16)28-10-9-27-2/h3,8,11-14,16-17,24H,4-7,9-10H2,1-2H3/t16-,17-
Clé InChI
VJQALSOBHVEJQM-QAQDUYKDSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
CD38
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Tarrago, M.G., et al. 2018 Cell. Metab.27, 1081.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable