Principaux documents
SML3212
Sigma-Aldrich
Eliglustat
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Genz 99067, N-[(1R,2R)-2-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-2-hydroxy-1-(1-pyrrolidinylmethyl)ethyl]-octanamide
5 MG
78,50 €
25 MG
253,00 €
78,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
78,50 €
25 MG
253,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H36N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
78,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N3(CCCC3)C[C@@H](NC(=O)CCCCCCC)[C@H](O)c1cc2c(cc1)OCCO2
InChI
1S/C23H36N2O4/c1-2-3-4-5-6-9-22(26)24-19(17-25-12-7-8-13-25)23(27)18-10-11-20-21(16-18)29-15-14-28-20/h10-11,16,19,23,27H,2-9,12-15,17H2,1H3,(H,24,26)/t19-,23-/m1/s1
Clé InChI
FJZZPCZKBUKGGU-AUSIDOKSSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Eliglustat is a potent and selctive glucosylceramide synthase inhibitor approved for treatment of type 1 Gaucher disease.
Glucosylceramide synthase inhibitor, used for treatment of type 1 Gaucher disease
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable