Principaux documents
5.32999
Sigma-Aldrich
Orai1 Inhibitor
AnCoA4 binds to the C-terminus region of Orai 1 and reduces its binding to STIM1 and blocks Ca2+ influx through the store operated calcium (SOC) channel (EC?? = 880 nM).
Synonyme(s) :
CRAC Inhibitor II
5329990001
243,00 €
243,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5329990001
243,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
243,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable