5.31167
GSK-3 Inhibitor XXIX, CHIR98014
Synonyme(s) :
GSK-3 Inhibitor XXIX, CHIR98014, N²-(2-(4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidin-2-ylamino)ethyl)-5-nitropyridine-2,6-diamine, N⁶-(2-((4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(1H-imidazol-1-yl)-2-pyrimidinyl)amino}ethyl)-3-nitro-2,6-pyridinediamine, CHIR-98014, CT-98014
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H17Cl2N9O2/c21-12-1-2-13(14(22)9-12)18-16(30-8-7-24-11-30)10-27-20(29-18)26-6-5-25-17-4-3-15(31(32)33)19(23)28-17/h1-4,7-11H,5-6H2,(H3,23,25,28)(H,26,27,29)
Clé InChI
MDZCSIDIPDZWKL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
GSK-3 α & β
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Lian, X., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci. USA109, E1848.
Selenica, M.L., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.152, 959.
Ring, D.B., et al. 2003. Diabetes.52, 588.
Nikoulina, S.E., et al. 2002. Diabetes.51, 2190.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable