5.30923
Kir6.2/SUR1 Channel Activator, VU0071063
Synonyme(s) :
Kir6.2/SUR1 Channel Activator, VU0071063, 1,3-Dimethyl-7-(4-(2-methyl-2-propanyl)benzyl)-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 7-(4-( tert-Butyl)benzyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, Kir6.2/SUR1 Channel Opener, SUR1/Kir6.2 selective K-ATP Channel Opener, 1,3-Dimethyl-7-(4-(2-methyl-2-propanyl)benzyl)-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 7-(4-(tert-Butyl)benzyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, Kir6.2/SUR1 Channel Opener, SUR1/Kir6.2 selective K-ATP Channel Opener
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n]1(c2nc[n](c2[c]([n]([c]1=O)C)=O)Cc3ccc(cc3)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C18H22N4O2/c1-18(2,3)13-8-6-12(7-9-13)10-22-11-19-15-14(22)16(23)21(5)17(24)20(15)4/h6-9,11H,10H2,1-5H3
Clé InChI
ZFZAIHKQJBMYLO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
SUR1-containing channels
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable