513033
PD 168393
A potent, cell-permeable, irreversible, ATP-competitive and selective inhibitor of EGF receptor (EGFR) tyrosine kinase activity (IC₅₀ = 700 pM).
Synonyme(s) :
PD 168393, 4-[(3-Bromophenyl)amino]-6-acrylamidoquinazoline
235,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
About This Item
235,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Brc1cc(ccc1)Nc2ncnc3c2cc(cc3)NC(=O)C=C
InChI
1S/C17H13BrN4O/c1-2-16(23)21-13-6-7-15-14(9-13)17(20-10-19-15)22-12-5-3-4-11(18)8-12/h2-10H,1H2,(H,21,23)(H,19,20,22)
Clé InChI
HTUBKQUPEREOGA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
EGFR
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable