SML0577
Cucurbitacin E
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-Elaterin, α-Elaterine
195,00 €
About This Item
195,00 €
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -60 to -75°, c = 0.7 (CDCl3)
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C32H44O8/c1-17(33)40-27(2,3)13-12-23(36)32(9,39)25-21(35)15-29(6)22-11-10-18-19(14-20(34)26(38)28(18,4)5)31(22,8)24(37)16-30(25,29)7/h10,12-14,19,21-22,25,34-35,39H,11,15-16H2,1-9H3/b13-12+/t19-,21-,22+,25+,29+,30-,31+,32+/m1/s1
Clé InChI
NDYMQXYDSVBNLL-MUYMLXPFSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable