5.06026
X5050
≥97% (HPLC), powder, REST inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
REST Inhibitor, X5050, Neuron Resctrictive Silencer Factor (NRSF) Inhibitor, X5050, X-5050, Repressor Element-1 Silencing Transcription Factor (REST) Inhibitor, X5050
About This Item
Produits recommandés
product name
REST Inhibitor, X5050,
Pureté
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light beige
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
REST
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable