5.05298
p300/CBP Inhibitor VI, L002
Synonyme(s) :
p300/CBP Inhibitor VI, L002, 4-(4-Methoxyphenylsulfonyloxyimino)-2,6-dimethyl-2,5-cyclohexadien-1-one, GCN5 Inhibitor III, Histone Acetyltransferase Inhibitor IX, PCAF Inhibitor IV
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
brown
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H15NO5S/c1-10-8-12(9-11(2)15(10)17)16-21-22(18,19)14-6-4-13(20-3)5-7-14/h4-9H,1-3H3
Clé InChI
VEWFTYOFWIXCIO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
p300 HAT
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable