1554104
USP
Prasugrel Hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone hydrochloride
628,00 €
About This Item
628,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
prasugrel
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Fc1c(cccc1)C(N3CCc4[s]c(cc4C3)OC(=O)C)C(=O)C2CC2.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C20H20FNO3S.ClH/c1-12(23)25-18-10-14-11-22(9-8-17(14)26-18)19(20(24)13-6-7-13)15-4-2-3-5-16(15)21;/h2-5,10,13,19H,6-9,11H2,1H3;1H
Clé InChI
JALHGCPDPSNJNY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Prasugrel Tablets
- Prasugrel Hydrochloride
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable