5.04907
Tankyrase 1/2 Inhibitor VI, G007-LK
Synonyme(s) :
Tankyrase 1/2 Inhibitor VI, G007-LK, TNKS1/2 Inhibitor VI, G007LK, Wnt Pathway Inhibitor XXI, 4-(5-(( E)-2-(4-(2-Chlorophenyl)-5-(5-(methylsulfonyl)pyridin-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzonitrile, TNKS1/2 Inhibitor VI, G007LK, Wnt Pathway Inhibitor XXI, 4-(5-((E)-2-(4-(2-Chlorophenyl)-5-(5-(methylsulfonyl)pyridin-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzonitrile
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
Tankyrase 1/2
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Voronkov, A., et al. 2013. J. Med. Chem.56, 3012.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable