5.04776
Cytochalasin D, Zygosporium mansonii
InSolution, ≥98%, 10 mM in DMSO, A cell-permeable fungal toxin
Synonyme(s) :
InSolution Cytochalasin D, Zygosporium mansonii, Lygosporin A, Zygosporin A, NSC 209835
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
N1[C@H]([C@H]3[C@]4([C@H]([C@@H](C(=C)[C@H]3C)O)\C=C\C[C@@H](C(=O)[C@@](\C=C\[C@H]4OC(=O)C)(O)C)C)C1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24+,25-,26+,29+,30+/m0/s1
Clé InChI
SDZRWUKZFQQKKV-JHADDHBZSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
microfilaments
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Blankson, H., et al. 1995. Exp. Cell Res.218, 522.
Melamed, I., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.209, 1102.
Verschueren, H., et al. 1995. Eur. J. Cell Biol.66, 335.
Aszalos, A., et al. 1994. Cell Immunol. 157, 81.
Wang, W.H., et al. 1994. Am. J. Physiol. 267, F592.
Betina, V., and Micekova, D. 1972. Chem. Abstr.77, 160508q.
Katagiri, K., and Matsuura, S. 1971. J. Antibiot. 24, 722.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)