5.04377
AMPK Signaling Activator XIII, ZLN005
Synonyme(s) :
AMPK Signaling Activator XIII, ZLN005, 2-(4- tert-Butylphenyl)-1H-benzo[d]imidazole, 2-(4-(2-Methyl-2-propanyl)phenyl)-1H-benzimidazole, Luciferase Inhibitor IV, 2-(4-tert-Butylphenyl)-1H-benzo[d]imidazole, 2-(4-(2-Methyl-2-propanyl)phenyl)-1H-benzimidazole, Luciferase Inhibitor IV
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pink-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[nH]1c2c(nc1c3ccc(cc3)C(C)(C)C)cccc2
InChI
1S/C17H18N2/c1-17(2,3)13-10-8-12(9-11-13)16-18-14-6-4-5-7-15(14)19-16/h4-11H,1-3H3,(H,18,19)
Clé InChI
LQUNNCQSFFKSSK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
increases cellular ADP/ATP ratio via mitochondria respiration uncoupling
luciferase activity inhibitor
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3