495620
Olomoucine
A purine derivative that acts as a potent, reversible and selective inhibitor of p34cdk1/cyclin B and related kinases.
Synonyme(s) :
Olomoucine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
DMSO: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C15H18N6O/c1-21-10-18-12-13(17-9-11-5-3-2-4-6-11)19-15(16-7-8-22)20-14(12)21/h2-6,10,22H,7-9H2,1H3,(H2,16,17,19,20)
Clé InChI
GTVPOLSIJWJJNY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
p34cdk1/cyclin B
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Mistelli, T., and Warren, G. 1995. J. Cell Sci. 108, 2715.
Glab, N., et al. 1994. FEBS Lett. 353, 207.
Veselý, J., et al. 1994. Eur. J. Biochem.224, 771.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable