435300
LFM-A13
A potent, cell-permeable, reversible, substrate competitive, and specific inhibitor of Bruton′s Tyrosine Kinase (BTK; IC₅₀ = 17.2 µM for human BTK in vitro and IC₅₀ = 2.5 µM for recombinant BTK).
Synonyme(s) :
LFM-A13, α-Cyano-β-hydroxy-β-methyl-N-(2,5-dibromophenyl)propenamide, BTK Inhibitor I, Bruton′s Tyrosine Kinase Inhibitor I
163,00 €
About This Item
163,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light brown
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C11H8Br2N2O2/c1-6(16)8(5-14)11(17)15-10-4-7(12)2-3-9(10)13/h2-4,16H,1H3,(H,15,17)
Clé InChI
UVSVTDVJQAJIFG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Human Bruton′s Tyrosine Kinase (BTK)
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Mahajan, S., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 9587.
Vassilev, A., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 1646.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable