Documents
4810-OP
Millipore
Glycine
OmniPur® Grade, >= 98.5%, molecular biology grade
Synonyme(s) :
Acide aminoacétique, Acide aminoéthanoïque, Glycocolle
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.07
Numéro Beilstein :
635782
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.28
Niveau de qualité
Forme
crystalline powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Clé InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Suitable for a wide range of molecular biology applications. Molecular biology grade.
Specifications
DNAse: none detected
RNAse: none detected
Protease: none detected
Phosphatase: none detected
A260 (0.05 M, water): ≤0.07 AU
A280 (0.05 M, water): ≤0.07 AU
Purity: ≥98.5% by assay
Heavy metals (such as Pb): ≤0.001%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Actions biochimiques/physiologiques
Neurotransmetteur inhibiteur de la moelle épinière, régulateur allostérique des récepteurs du NMDA.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable