475992
mTOR Inhibitor XII, Torin2
Synonyme(s) :
mTOR Inhibitor XII, Torin2, 9-(6-aminopyridin-3-yl)-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)benzo[h][1,6]naphthyridin-2(1H)-one, DNA-PK Inhibitor VII, PI 3-K Inhibitor XIX, PI 4-K Inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
2 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
MTOR
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Liu, Q., et al. 2010, J Biol Chem.284, 8023.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable