Principaux documents
4750-OP
Millipore
Glycérol
Omnipur®
Synonyme(s) :
1,2,3-propanetriol, Glycérine
1 L
77,40 €
4 L
245,00 €
77,40 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
77,40 €
4 L
245,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.09
Beilstein:
635685
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
50161901
Nomenclature NACRES :
NA.28
77,40 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pH
~5 (20 °C, 100 g/L)
pb
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Densité
1.25 g/mL (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES 
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Molecular Biology Grade.
A260 (0.05 M, water): ≤0.07 AU
A280 (0.05 M, water): ≤0.02 AU
Assay: ≥99%
Density at 25°C: 1.260-1.263 g/ml
DNAse: none detected
Identification: To pass test
Phosphatase: none detected
Protease: none detected
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup