462711
Methyl-α-D-mannopyranoside
Methyl-α-D-mannopyranoside, CAS 617-04-9, is a substrate for α1,2-Mannosyltransferase (Cat. No. 444125).
Synonyme(s) :
Methyl-α-D-mannopyranoside, α-Methyl-D-mannoside
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: soluble
Traces de cations
heavy metals: ≤10 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3
Clé InChI
HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
404.1 °F
Point d'éclair (°C)
206.74 °C