Principaux documents
47671
Sigma-Aldrich
Formamide
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (T)
Synonyme(s) :
Acide formique, Amide C1
250 ML
65,50 €
1 L
194,00 €
2.5 L
403,00 €
65,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
65,50 €
1 L
194,00 €
2.5 L
403,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
45.04
Beilstein:
505995
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
65,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for molecular biology
Densité de vapeur
1.55 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.5% (T)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
932 °F
Technique(s)
FISH: suitable
hybridization: suitable
protein extraction: suitable
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Résidus de calcination
≤0.1%
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
pH
7-9 (25 °C, 1 M in H2O)
pb
210 °C (lit.)
Pf
2-3 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 10 M at 20 °C, clear, colorless
Densité
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Traces de cations
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
NH4+: ≤1000 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Chaîne SMILES 
NC=O
λ
10 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.4
λ: 280 nm Amax: ≤0.1
Application(s)
genomic analysis
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clé InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le formamide, aussi appelé méthanamide, est un composé amide dérivé de l'acide formique. Il joue un rôle crucial dans la recherche en biochimie, en particulier dans la dénaturation et la renaturation des acides nucléiques (ARN et ADN). On le retrouve par exemple dans l'hybridation, le séquençage après électrophorèse sur gel et la microscopie électronique. En biologie moléculaire, le formamide BioUltra est énormément utilisé dans des applications aussi variées que les tampons pour l'hybridation d'acides nucléiques, la détermination d'empreintes génétiques, le southern et le northern blotting, ainsi que le criblage de banques de chromosomes artificiels de levure ("yeast artificial chromosomes" ou YAC). Il agit typiquement en abaissant la température de fusion des hybrides d'acides nucléiques, ce qui facilite leur manipulation, et peut améliorer les conditions de dénaturation dans les gels de séquençage, pour des résultats plus robustes.
Application
Le formamide a été utilisé :
  • dans un tampon d'hybridation in situ, et dans une solution X pour laver des lames et retirer les lamelles couvre-objet.
  • dans la préparation d'une solution dénaturante pour une analyse de caryotypage spectral (SKY).
  • dans la préparation d'une solution de formaldéhyde à 1 % destinée au prétraitement de lames pour une hybridation génomique comparative (CGH).
  • pour préparer des tampons de pré-hybridation I, II, III et IV et des tampons d'hybridation I, II et III destinés à une hybridation in situ en fluorescence (RNA-FISH).
  • comme solvant ionisant dans la production d'esters formiques, de vitamine, d'assouplissant pour papier, de colles animales, de gommes hydrosolubles, et en biologie moléculaire comme agent dénaturant.
Le formamide déstabilise les duplex d′acides nucléiques et peut être utilisé, généralement à une concentration de 50 %, dans les protocoles d′hybridation nécessitant des températures d′hybridations plus faibles.
Actions biochimiques/physiologiques
Le formamide est un bon solvant pour les composés polaires organiques et inorganiques ; il possède aussi une potentielle activité catalytique dans les processus prébiotiques en raison de sa forte constante diélectrique.
Caractéristiques et avantages
  • Produit polyvalent et pouvant s'adapter à un large éventail d'applications de laboratoire et de recherche.
  • Qualité BioUltra pour vos recherches en biologie moléculaire, en biologie cellulaire et en biochimie.
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
  • Produit exempt de DNases, RNases, NICKases et protéases.Produit testé pour garantir l'absence de traces d'anions et de cations.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Pour la préparation de gels de polyacrylamide dénaturants au formamide[1] ; hybridation in situ sur les chromosomes humains[2]
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
305.6 °F
Point d'éclair (°C)
152 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
R.C. Ogden et al.
Methods in Enzymology, 152, 67-67 (1987)
G. Wilkinson, ed.
In Situ Hybridization: A practical approach, 147-147 (1992)
Min Chen et al.
Prenatal diagnosis, 35(6), 534-543 (2015-02-03)
To develop a single-tube multi-marker assay for improved preimplantation genetic diagnosis (PGD) of deletional and/or non-deletional Hb Bart's hydrops fetalis syndrome, providing haplotype confirmation of deletional status, and maximization of linkage informativity. We performed in silico mining to identify novel
A Touati et al.
Journal of clinical microbiology, 53(10), 3182-3194 (2015-07-24)
Molecular typing of Mycoplasma pneumoniae is an important tool for identifying grouped cases and investigating outbreaks. In the present study, we developed a new genotyping method based on single nucleotide polymorphisms (SNPs) selected from the whole-genome sequencing of eight M.
Jing Wang et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(8), 2314-2320 (2013-01-26)
A step-by-step mechanistic pathway following the transformation of formamide to purine through a five-membered ring intermediate has been explored by density functional theory computations. The highlight of the mechanistic route detailed here is that the proposed pathway represents the simplest
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What temperature should this product be stored at?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature.
      Helpful?
  2. What temperature should this product be stored at?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  5. What expiry does Formamide get?
    1 answer
    1. The product specification sheet for this product contains a recommended retest date period of roughly 11 months after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What is the best way to deionize Formamide, Product 47671?
    1 answer
    1. Mixed Bed Resin (e.g., Sigma Product No. M8157 or M8032) can be used to deionize formamide.
      Helpful?
  8. What is the molarity of the neat liquid Formamide, Product 47671?
    1 answer
    1. Based on the density of 1.13 and the molecular weight of 45.04, the molarity of this neat liquid is 25.09 M. The pH of a 0.5 M aqueous solution is 7.1, according to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 12th edition.
      Helpful?
  9. Are aqueous solutions of Formamide, Product 47671, stable?
    1 answer
    1. In aqueous solution, formamide hydrolyzes to form ammonia and formic acid (i.e., ammonium formate).