445835-M
Mer RTK Inhibitor, UNC569
Mer RTK Inhibitor, UNC569, 1350547-65-7 is a potent, reversible and ATP-competitive inhibitor of Mer receptor tyrosine kinase (IC50 = 2.9 nM; Ki = 4.3 nM).
Synonyme(s) :
Mer RTK Inhibitor, UNC569, MERTK Inhibitor I, RP38 Inhibitor I, TAM Family RTK Inhibitor I, UNC-569, 1-(( trans-4-Aminocyclohexyl)methyl)-N-butyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine, MERTK Inhibitor I, RP38 Inhibitor I, TAM Family RTK Inhibitor I, UNC-569, 1-((trans-4-Aminocyclohexyl)methyl)-N-butyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
beige
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
water: 2.5 mg/mL (with gentle warming)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable