M3682
Anti-MAP Kinase, Monophosphorylated Tyrosine antibody ,Mouse monoclonal
clone ERK-PY193, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-pY-ERK
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ERK-PY193, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen, ERK-1 44 kDa
antigen, ERK-2 42 kDa
Espèces réactives
rat, human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-5 μg/mL using cell extract of rat fibroblasts cell line, Rat1, activated with sorbitol
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr)
Informations sur le gène
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
rat ... Mapk1(116590) , Mapk3(50689)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot-blot
- immunocytochemistry
- western blotting
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable